Merck
Z401358
Sigma-Aldrich
KDS 单注射器泵,系列 100
AC/DC input 110 V AC
别名:
dosing pump, infusion pump, pump infusion
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41121500
NACRES:
NB.01
特點
1 channel
包裝
pack of 1 ea
製造商/商標名
KD Scientific 780100-110V
存貨情形
not available in EU
長度 × 寬度 × 高度
9 in. × 6 in. × 5 in.
容積
0.01-60 mL
重量
4 1/2 lb
適合性
suitable for MS calibration
suitable for chemical reactor injection
suitable for electrospinning
suitable for infusion
suitable for microfluidics/nanofluidics
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
100 系列输液泵兼具精确性和简单性,使用方便和超强的耐用性。230 V 泵符合 CE 标准。先进的微处理器控制注射泵专为低流量、无脉冲流量而设计。
轻松设置:
1. 选择注射器规格
2. 输入要分配的体积
3. 输入流速,然后按开始按钮
功能:
  • 容量为 10 μL 至 60 mL 注射器
  • 自动容量控制和关闭
  • 存储在内存中的最后设置
  • 连续分配容量显示
  • 简单的菜单驱动设置:注射器直径(从显示的图表中选择)、分配容量和分配流速
特點和優勢
  • Holds any size syringe from 10 μL to 60 mL syringes
  • Automatic volume control and shutoff
  • Last settings stored in memory
  • Continuous dispense volume display
  • Simple menu-driven setup: syringe diameter (selected from displayed table), dispense volume and dispense flow rate