主要文件
BX1795
Supelco
sec-Butyl Alcohol
别名:
sec-Butyl Alcohol, 2-Butanol
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
CH3CH2CH(OH)CH3
CAS号:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352104
酶委員會索引編號:
201-158-5
化驗:
≥98% (GC)
bp:
99-102 °C/1013 hPa
蒸汽壓力:
16.5 hPa ( 20 °C)
蒸汽壓力
16.5 hPa ( 20 °C)
品質等級
化驗
≥98% (GC)
形狀
liquid
顏色
APHA: ≤20
pH值
7 (20 °C)
bp
99-102 °C/1013 hPa
mp
-115 °C
轉變溫度
flash point 24 °C
溶解度
125 g/L
密度
0.81 g/cm3 at 20 °C
運輸包裝
ambient
儲存溫度
room temp
SMILES 字串
OC(CC)C
InChI
1S/C4H10O/c1-3-4(2)5/h4-5H,3H2,1-2H3
InChI 密鑰
BTANRVKWQNVYAZ-UHFFFAOYSA-N
分析報告
Assay (GC): 98.0% min
Color (APHA): 20 max
Form: Clear liquid
Infrared Spectrum: Conforms to standard
象形圖
FlameExclamation mark
訊號詞
Warning
危險分類
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - STOT SE 3
標靶器官
Central nervous system, Respiratory system
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
閃點(°F)
80.6 °F - closed cup
閃點(°C)
27 °C - closed cup