产品名称
甲醇, Laboratory Reagent, ≥99.6%
等级
Laboratory Reagent
质量水平
蒸汽密度
1.11 (vs air)
蒸汽压
410 mmHg ( 50 °C)
97.68 mmHg ( 20 °C)
方案
≥99.6%
表单
liquid
自燃温度
725 °F
expl. lim.
36 %
dilution
(for analytical testing)
杂质
≤0.01% alkalinity (as NH3)
≤0.03% acidity (as HCOOH)
≤0.1% water
蒸发残留物
≤0.01%
折射率
n20/D 1.329 (lit.)
沸点
64.7 °C (lit.)
mp
−98 °C (lit.)
密度
0.791 g/mL at 25 °C (lit.)
包装形式
neat
储存温度
room temp
SMILES字符串
CO
InChI
1S/CH4O/c1-2/h2H,1H3
InChI key
OKKJLVBELUTLKV-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
相关类别
一般描述
甲醇是一种工业上重要的酒精。本文报告了它在选择性沸石存在下,热化学转化为 C 2 -C 10 烃的反应。提出了在 Ru-Pt 催化剂系统由钌 ad-原子氧化。它参与绿脓菌素(一种在 绿脓杆菌中发现的有毒化合物)合成过程中的纯化步骤 。
甲醇是一种有机溶剂,可以在氧化铜/氧化锌/铝2氧3催化剂的作用下由合成气合成。由于其的高氢碳比、低烟灰生成倾向、相对低的重整温度以及它在室温下以液态呈现,它是燃料电池技术中氢源的理想候选物。在直接甲醇燃料电池(DMFC)中,甲醇与空气一起氧化发电。甲醇通过甲醇制烯烃工艺生成的烯烃(乙烯或丙烯)可以替代石油和天然气生产烃类燃料。
应用
研究中可使用甲醇与乙腈组成二元混合物。关于在 300°C 微波频率下对这些二元混合物的介电常数和介电损耗值进行的实验评价已报道。
警示用语:
Danger
危险分类
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
靶器官
Eyes,Central nervous system
储存分类代码
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
闪点(°F)
49.5 °F - closed cup
闪点(°C)
9.7 °C - closed cup
其他客户在看
Dielectric behavior of acetonitrile+ methanol binary mixtures at microwave frequency.
Jogdand AP and Kadam PL.
IOSR Journal of Applied Physics, 2278-4861 (2014)
Standardized chemical synthesis of Pseudomonas aeruginosa pyocyanin.
Cheluvappa R.
Gastroenterologia y hepatologia, 22, 1350-1351 (2007)
Catalytic carbon dioxide hydrogenation to methanol: A review of recent studies.
Jadhav SG, et al.
Chemical Engineering Research and Design, 92(11), 2557-2567 (2014)
Beyond oil and gas: the methanol economy.
Olah GA.
Angewandte Chemie (International Edition in English), 44(18), 2636-2639 (2005)
Review of methanol reforming-Cu-based catalysts, surface reaction mechanisms, and reaction schemes.
Yong ST, et al.
International Journal of Hydrogen Energy, 38(22), 9541-9552 (2013)