product name
甲醇, histology grade
等級
histological grade
品質等級
蒸汽密度
1.11 (vs air)
蒸汽壓力
128 hPa ( 20 °C)
410 mmHg ( 50 °C)
97.68 mmHg ( 20 °C)
化驗
≥98% (GC)
形狀
liquid
自燃溫度
725 °F
expl. lim.
36 %
雜質
≤0.002% Acetone and Aldehydes
≤0.5% Water (H2O)
折射率
n20/D 1.329 (lit.)
bp
64.7 °C (lit.)
mp
−98 °C (lit.)
轉變溫度
flash point 9.7 °C
密度
0.791 g/mL at 25 °C (lit.)
應用
histology
格式
neat
運輸包裝
ambient
儲存溫度
room temp
SMILES 字串
CO
InChI
1S/CH4O/c1-2/h2H,1H3
InChI 密鑰
OKKJLVBELUTLKV-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
相关类别
應用
Used as a fixative for hematology and a substitute for ethanol.
分析報告
Acetone and Aldehydes: 0.002% max
Assay (GC): 98% min
Water (H2O): 0.5% max
Assay (GC): 98% min
Water (H2O): 0.5% max
Evaporation Number: 1.9
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
標靶器官
Eyes,Central nervous system
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
閃點(°F)
49.5 °F - closed cup
閃點(°C)
9.7 °C - closed cup