主要文件
8.48335
Sigma-Aldrich
Methanol
≥99.85% (GC), Bio-Methanol (Gas-to-Liquid) for synthesis
别名:
木酒精
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
CH3OH
CAS号:
分子量:
32.04
Beilstein:
1098229
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352104
酶委員會索引編號:
200-659-6
NACRES:
NA.22
化驗:
≥99.85% (GC)
bp:
64.7 °C (lit.)
蒸汽壓力:
128 hPa ( 20 °C)
410 mmHg ( 50 °C)
97.68 mmHg ( 20 °C)
产品名称
甲醇, for synthesis
蒸汽密度
1.11 (vs air)
品質等級
蒸汽壓力
128 hPa ( 20 °C)
410 mmHg ( 50 °C)
97.68 mmHg ( 20 °C)
化驗
≥99.85% (GC)
形狀
liquid
自燃溫度
725 °F
效力
5628 mg/kg LD50, oral (Rat)
17100 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
expl. lim.
36 %
折射率
n20/D 1.329 (lit.)
運動黏度
0.54-0.59 cSt(20 °C)
bp
64.7 °C (lit.)
mp
−98 °C (lit.)
轉變溫度
flash point 9.7 °C
密度
0.791 g/mL at 25 °C (lit.)
儲存溫度
2-30°C
SMILES 字串
CO
InChI
1S/CH4O/c1-2/h2H,1H3
InChI 密鑰
OKKJLVBELUTLKV-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
分析報告
Appearance (visual): clear
Assay (GC, area%): ≥ 99.85 % (a/a)
Colour number (Hazen): ≤ 5
Density (d 20 °C/ 4 °C): ≥ 0.790
Water (K. F.): ≤ 0.10 %
Non-volatile matter: ≤ 0.0008 %
Acidity (Acetic acid): ≤ 0.003 %
Evaporation Number: 1.9
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
閃點(°F)
49.5 °F - closed cup
閃點(°C)
9.7 °C - closed cup