物料
optical glass
描述
2 polished windows
制造商/商品名称
Hellma 6030-OG
参数
360-2,500 nm spectral range
技术
UV/Vis spectroscopy: suitable
photometry: suitable
高度 × 宽度 × 直径
45 mm × 12.5 mm × 12.5 mm
腔室体积
3,500 μL
路径长度
10 mm
检测方法
photometric
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
无盖
包装
Sold as packages containing a single cell (1EA = 1 cell)
法律信息
Hellma is a registered trademark of Hellma GmbH