主要文件
Z805211
Hellma® replacement silicone rubber seals (septum)
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
12352200
NACRES:
SB.32
製造商/商標名
Hellma (11.651)
技術
UV/Vis spectroscopy: suitable
一般說明
PTFE coated on one side, 10 pcs pack, for cell models: 117.100; 117.100F, 117.104, 117.104F, 117.200; 117.200F, 117.204, 117.204F
法律資訊
Hellma is a registered trademark of Hellma GmbH
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)