材料
Suprasil® quartz
描述
4 polished windows
製造商/商標名
Hellma 117.200F-QS
Hellma
參數
200-2,500 nm spectral range
技術
photometry: suitable
高度 × 寬度 × 直徑
56 mm × 12.5 mm × 12.5 mm
小室體積
3,500 μL
路徑長度
10x10 mm
檢測方法
fluorometric
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
with solid top screw cap
包裝
Sold as packages containing a single cell (1EA = 1 cell)
法律資訊
Hellma is a registered trademark of Hellma GmbH
Suprasil is a registered trademark of HERAEUS QUARZGLAS GMBH & CO.