Merck
Z742680
Sigma-Aldrich
SynLED 平行光反应器
别名:
parallel photoreactor
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
12352300
AC/DC 輸入
, universal plug set (included)
100 - 240 V AC, 50/60 Hz
特點
capacity 16  vial(s)
反應適用性
reagent type: catalyst
reaction type: Photocatalysis
參數
465-470 nm spectral range
一般說明
这种新设计的光反应器可实现简单的小规模 光催化 反应筛选,可确保整个反应之间以及运行之间的高度一致性。
特點和優勢
  • 跨4x4反应块阵列的底部照明LED(465-470 nm)可提供一致的光强度(130-140 lm)和角度(45°)
  • 内置冷却风扇可为每个并联反应提供一致的温度
  • 使用1-2 dram闪烁瓶或微波瓶(OD小于1.7 cm)
  • 电源为700mA 12 W的墙壁插头电源
  • 与带圆板的IKA磁力搅拌器兼容(Z645052)
  • 与液体闪烁瓶兼容(8 mL Wheaton,Z188719)
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
商品
This review provides a summary of recent approaches in developing green methods for visible-light-mediated reactions that operate under mild conditions and avoid the need for toxic transition-metal catalysts or harsh reaction conditions.
Photoredox catalysis is a powerful synthetic methodology to form challenging covalent bonds using light irradiation. It is effective for light-driven polymer and small molecule synthesis.
Effective Csp2- and Csp-hybridized coupling reactions established for catalysis, expanding to multi-step Csp3-coupling.
自由基化学在有机合成中的应用已经过充分发展且影响广泛,但常常受制于对有毒自由基引发剂的依赖。
查看所有结果