主要文件
Y0000888
氯膦酸二钠 四水合物
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
别名:
二氯亚甲基二膦酸 二钠盐 四水合物
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
CH2Cl2Na2O6P2 · 4H2O
CAS号:
分子量:
360.92
UNSPSC代码:
41116107
NACRES:
NA.24
等级
pharmaceutical primary standard
API类
clodronate
制造商/商品名称
EDQM
应用
pharmaceutical (small molecule)
包装形式
neat
储存温度
2-8°C
SMILES字符串
[Na+].[Na+].[P](=O)([O-])(O)C([P](=O)([O-])O)(Cl)Cl.O.O.O.O
InChI
1S/CH4Cl2O6P2.2Na.4H2O/c2-1(3,10(4,5)6)11(7,8)9;;;;;;/h(H2,4,5,6)(H2,7,8,9);;;4*1H2/q;2*+1;;;;/p-2
InChI key
XWHPUCFOTRBMGS-UHFFFAOYSA-L
一般描述
本品按现行药典规定交付。所有为支持本产品而提供的信息,包括SDS和任何产品信息单均由药典颁发机构制定并发布。如需进一步信息和支持,请访问现行药典网站。
应用
氯膦酸盐二钠四水合物EP参考标准品设计用于欧洲药典规定的实验室测试。
包装
本品按照现行药典要求提供。有关当前单位数量,请见EDQM 参考目录
其他说明
可能适用相应的销售限制。
相关产品
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)