主要文件
796042
Sigma-Aldrich
银纳米粒子油墨
50 wt. %, dispersion in tripropylene glycol mono methyl ether
别名:
导电墨水, 银墨水
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
Ag
分子量:
107.87
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352103
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.23
质量水平
表单
liquid
浓度
50 wt. %
电阻率
≤20 μΩ-cm (after sintering at 200°C; 2h)
≤7 μΩ-cm (after sintering at 240°C; 4h)
粒径
115 nm (d90)
70 nm (d50)
表面张力
24 dyn/cm
粘度
24 cP
SMILES字符串
[Ag]
InChI
1S/Ag
InChI key
BQCADISMDOOEFD-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
银是一种良好的导体并且耐氧化。它可用于印刷导体和可印刷油墨(基于银纳米颗粒)。纳米银已被用作空气和水净化过滤器、纺织品和伤口处理过滤器中的抗菌材料。纳米银的其他大规模应用包括太阳能电池的金属化、薄膜电子器件、传感器和催化剂。
应用
  • 该墨水适用于数字印刷,例如喷墨和气溶胶系统。
  • 光电管
  • 印刷电子:FPD; RFID; PCB
  • 装饰
象形图
Environment
警示用语:
Warning
危险声明
预防措施声明
危险分类
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
储存分类代码
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
其他客户在看
Nanostructured Materials Through Ultrasonic Spray Pyrolysis
Bang JH, et al.
Material Matters, 7(2) null
商品
Small molecular weight organic semiconductors are promising for flexible transistor applications in next-gen soft electronics.
Progress in solution-processed functional materials leads to thin-film optoelectronic devices for industrial and consumer electronics.