生物源
synthetic
品質等級
等級
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
agency
BP
EP
USP
traceable to USP 1118328
蒸汽壓力
0.0000811 kPa ( 25 °C)
API 家族
chloroquine
形狀
crystalline
包裝
pkg of 50 mg
顏色
white to brown
pH值
3.86 (24.9 °C)
bp
298.4 °F (148°C)
mp
81-83 °C (lit.)
溶解度
water: slightly soluble 0.037 g/L at 25 °C
ethanol: freely soluble
ether: freely soluble
密度
1.31 g/cm3 at 20 °C (971.4 hPa)
應用
pharmaceutical
儲存溫度
2-30°C
SMILES 字串
Clc1ccc2c(Cl)ccnc2c1
InChI
1S/C9H5Cl2N/c10-6-1-2-7-8(11)3-4-12-9(7)5-6/h1-5H
InChI 密鑰
HXEWMTXDBOQQKO-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
應用
分析報告
其他說明
腳註
相關產品
訊號詞
Warning
危險分類
Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
儲存類別代碼
13 - Non Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
Choose from one of the most recent versions:
分析证书(COA)