Merck
PHR1782
Supelco
羟氯喹
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
别名:
硫酸羟氯喹, 7-氯-4-[4-(N-乙基-N-b-羟乙基氨基)-1-甲基丁氨基] 喹啉硫酸盐
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C18H26ClN3O · H2SO4
CAS号:
分子量:
433.95
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
41116107
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.24
生物源
synthetic
品質等級
等級
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
agency
BP
EP
USP
traceable to BP 1100
traceable to USP 1327000
API 家族
hydroxychloroquine
形狀
powder or crystals
CofA
current certificate can be downloaded
包裝
pkg of 1 g
儲存條件
protect from light
技術
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
顏色
white to off-white
pH值
3.5-5.5 (1% in aqueous solution, pH <6.0)
mp
238-241 °C
溶解度
chloroform: practically insoluble
ethanol: practically insoluble
ether: practically insoluble
water: soluble
應用
pharmaceutical (small molecule)
運輸包裝
ambient
儲存溫度
2-30°C
SMILES 字串
OS(O)(=O)=O.CCN(CCO)CCCC(C)Nc1ccnc2cc(Cl)ccc12
InChI
1S/C18H26ClN3O.H2O4S/c1-3-22(11-12-23)10-4-5-14(2)21-17-8-9-20-18-13-15(19)6-7-16(17)18;1-5(2,3)4/h6-9,13-14,23H,3-5,10-12H2,1-2H3,(H,20,21);(H2,1,2,3,4)
InChI 密鑰
JCBIVZZPXRZKTI-UHFFFAOYSA-N
基因資訊
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
硫酸羟氯喹(Hydroxychloroquine Sulphate)是一种4-氨基喹啉抗病毒药物羟氯喹(HCQ,Plaquenil)的盐。
用于质量控制的药物二级标准品,为制药实验室和制造商制备内部工作标准品提供了一种方便、高性价比的替代方案。
應用
硫酸羟氯喹可用作药物二级标准品,用于通过各种分析技术测定药物制剂和生物样品中的分析物。
这些二级标准品经过认证为有证标准物质。它们适用于多种分析应用,包括但不限于药物释放测试、药物的定性和定量分析方法开发、食品和饮料质量控制检测以及其他校准需求。
生化/生理作用
硫酸羟氯喹是一种抗炎(通过肿瘤坏死因子)、疾病调节抗风湿药物(DMARD)和血红素聚合酶抑制剂。
硫酸羟氯喹是一种抗炎(通过肿瘤坏死因子)、疾病调节抗风湿药物(DMARD)和血红素聚合酶抑制剂。 它可用于治疗疟疾。
分析報告
这些二级标准品可溯源到USP、EP和BP一级标准品。
其他說明
该认证参考物质(CRM)根据ISO 17034ISO/IEC 17025进行生产和认证。有关此CRM使用的所有信息均可在分析证书上找到。
腳註
要查看此物质的示例分析证书,请在下面的对话框中输入LRAC0287。这只是一个示例证书,可能与您收到的批次不符。
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
访问文档库
Seminars in Arthritis and Rheumatism, 43(2) (2013)
Hydroxychloroquine Sulfate
USP43-NF38: United States Pharmacopeia and National Formulary
United States Pharmacopeia, 44(2)(12), 2259-2259 (2020)
QUALITY BY DESIGN IN THE DEVELOPMENT AND VALIDATION OF ANALYTICAL METHOD BY ULTRAVIOLET-VISIBLE SPECTROPHOTOMETRY FOR QUANTIFICATION OF HYDROXYCHLOROQUINE SULFATE
Ferraz LRM, et al.
International Journal of Pharmaceutical Sciences and Research, 5(11), 4666-4666 (2014)
A rapid and reliable method for the quantitation of hydroxychloroquine in serum using turbulent flow liquid chromatography-tandem mass spectrometry
Fuzery AK, et al.
Clinica Chimica Acta; International Journal of Clinical Chemistry, 421 (2013)
Development of a novel ion-pairing HPLC-FL method for the separation and quantification of hydroxychloroquine and its metabolites in whole blood
Charlier B,et al.
Biomedical Chromatography, 32(8), e4258-e4258 (2018)