About This Item
经验公式(希尔记法):
C18H28ClN3O4S · H2O
CAS号:
分子量:
435.97
MDL编号:
UNSPSC代码:
41116107
NACRES:
NA.24
推荐产品
等级
pharmaceutical primary standard
API类
chloroquine
制造商/商品名称
EDQM
应用
pharmaceutical (small molecule)
包装形式
neat
储存温度
2-8°C
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
相关产品
产品编号
说明
价格
警示用语:
Warning
危险声明
危险分类
Acute Tox. 4 Oral
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3