PHR1887
培哚普利叔丁胺盐
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
别名:
Perindopril erbumine, (2S,3aS,7aS)-1-[(2S)-2-[[(1S)-1-(ethoxycarbonyl)butyl]amino]-1-oxopropyl]octahydro-1H-indole-2-carboxylic acid tert-butylamine salt, S-9490
About This Item
推荐产品
等级
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
质量水平
Agency
traceable to BP 1073
traceable to Ph. Eur. Y0000238
traceable to USP 1510889
API类
perindopril
表单
solid
CofA
current certificate can be downloaded
包装
pkg of 500 mg
应用
pharmaceutical
储存温度
2-8°C
SMILES字符串
CC(C)(C)N.CCC[C@H](N[C@@H](C)C(=O)N1[C@H]2CCCC[C@H]2C[C@H]1C(O)=O)C(=O)OCC
InChI
1S/C19H32N2O5.C4H11N/c1-4-8-14(19(25)26-5-2)20-12(3)17(22)21-15-10-7-6-9-13(15)11-16(21)18(23)24;1-4(2,3)5/h12-16,20H,4-11H2,1-3H3,(H,23,24);5H2,1-3H3/t12-,13-,14-,15-,16-;/m0./s1
InChI key
IYNMDWMQHSMDDE-MHXJNQAMSA-N
基因信息
human ... ACE(1636)
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
应用
生化/生理作用
分析说明
其他说明
附注
相关产品
警示用语:
Warning
危险声明
危险分类
Repr. 2
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3