Merck
PHR1855
Supelco
替米沙坦
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
别名:
替米沙坦, 4'[(1,4'-二甲基-2′-丙基 [2,6'-双-1H-苯并咪唑 ]-1′-基)甲基 ] [1,1'-联苯基 ]-2-羧酸, BIBR 277
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C33H30N4O2
分子量:
514.62
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
41116107
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.24
等級
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
品質等級
agency
traceable to Ph. Eur. Y0000648
traceable to USP 1643419
API 家族
telmisartan
CofA
current certificate can be downloaded
包裝
pkg of 500 mg
技術
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
應用
pharmaceutical (small molecule)
形式
neat
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
CCCc1nc2c(C)cc(cc2n1Cc3ccc(cc3)-c4ccccc4C(O)=O)-c5nc6ccccc6n5C
InChI
1S/C33H30N4O2/c1-4-9-30-35-31-21(2)18-24(32-34-27-12-7-8-13-28(27)36(32)3)19-29(31)37(30)20-22-14-16-23(17-15-22)25-10-5-6-11-26(25)33(38)39/h5-8,10-19H,4,9,20H2,1-3H3,(H,38,39)
InChI 密鑰
RMMXLENWKUUMAY-UHFFFAOYSA-N
基因資訊
human ... AGTR1(185)
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
该认证标准物质(CRM)根据ISO 17034和ISO/IEC 17025生产和认证。有关使用此 CRM 的所有信息可参考分析证书。
用于质量控制的药品二级标准品,为制药实验室和制造商提供了一种方便且经济的替代方案,可用于内部工作标准品的制备。
替米沙坦属于血管紧张素 II 受体拮抗剂(ARA),用于治疗高血压。
應用
本制药二级标准品还可作如下用途:
  • 基于反相高效液相色谱(RP-HPLC)法对复方瑞舒伐他汀、替米沙坦、依折替米贝和阿托伐他汀进行多重分析
  • 按分析设计质量(AQbD)方法对替米沙坦片剂中三种杂质进行 RP-HPLC 分析
  • 通过 HPLC 联合非衍生化光谱技术对氢氯噻嗪、氨氯地平和替米沙坦进行多重测定
  • 基于胶束高压液相色谱和分光光度法同时测定替米沙坦和氢氯噻嗪复方制剂的含量
  • 遵循 ICH 指南,基于 RP-HPLC 法测定四种心血管药物—沙托伐他汀、辛伐他汀、替米沙坦和厄贝沙坦的原料药和片剂
生化/生理作用
替米沙坦是一种非肽类 1 血管紧张素受体拮抗剂。
分析報告
这些二级标准品可追溯至USP、EP和BP一级标准品。
腳註
欲查看此物质的分析证书样本,请在下面的对话框中输入LRAC3179。这只是一个示例证书,可能与您收到的批次不符。
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
AQbD-oriented development of a new LC method for simultaneous determination of telmisartan and its impurities
Dobricic V, et al.
Chromatographia, 80, 1199-1209 (2017)
Assessment of the greenness of spectrophotometric and micellar liquid chromatographic methods using two approaches: Application to pharmaceutical analysis of hydrochlorothiazide and telmisartan
Ibrahim FA, et al.
Microchemical Journal, Devoted to the Application of Microtechniques in All Branches of Science, 148, 197-205 (2019)
Chemometric technique for the optimization of chromatographic system: Simultaneous HPLC determination of Rosuvastatin, Telmisartan, Ezetimibe and Atorvastatin used in combined cardiovascular therapy
Janardhanan VS, et al.
Arabian Journal of Chemistry, 9, S1378-S1387 (2016)