PHR1131
(±)-维拉帕米 盐酸盐
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
别名:
5-[N-(3,4-二甲氧基苯基乙基)甲胺基]-2-(3,4-二甲氧基苯基)-2-异丙基戊腈α; 盐酸盐
About This Item
推荐产品
等级
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
质量水平
Agency
traceable to Ph. Eur. V0100000
traceable to USP 1711202
API类
verapamil
CofA
current certificate can be downloaded
技术
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
mp
142 °C (dec.) (lit.)
应用
pharmaceutical (small molecule)
包装形式
neat
储存温度
2-30°C
SMILES字符串
Cl.COc1ccc(CCN(C)CCCC(C#N)(C(C)C)c2ccc(OC)c(OC)c2)cc1OC
InChI
1S/C27H38N2O4.ClH/c1-20(2)27(19-28,22-10-12-24(31-5)26(18-22)33-7)14-8-15-29(3)16-13-21-9-11-23(30-4)25(17-21)32-6;/h9-12,17-18,20H,8,13-16H2,1-7H3;1H
InChI key
DOQPXTMNIUCOSY-UHFFFAOYSA-N
基因信息
human ... CACNA1C(775) , CACNA1D(776) , CACNA1F(778) , CACNA1S(779)
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
盐酸维拉帕米是一种钙通道阻滞剂,常用于治疗心绞痛、室上性快速心律失常、高血压、偏头痛和房性快速心律失常。
应用
生化/生理作用
分析说明
其他说明
附注
警示用语:
Danger
危险声明
危险分类
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 2
储存分类代码
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Not applicable
其他客户在看
实验方案
LC/MS/MS Analysis of Interacting Cardiac Drugs Digoxin, Quinidine, Amiodarone and Verapamil on Titan™ C18