Merck
PHR1840
Supelco
5-氨基苯甲酸
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
别名:
4-氨基苯甲酸, PABA, 维生素 Bx, 维生素 H1
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
H2NC6H4CO2H
CAS号:
分子量:
137.14
Beilstein:
471605
EC 号:
MDL编号:
UNSPSC代码:
41116107
NACRES:
NA.24
等级
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
质量水平
Agency
traceable to Ph. Eur. Y0000173
traceable to USP 1019803
API类
aminobenzoic acid
CofA
current certificate can be downloaded
包装
pkg of 500 mg
mp
187-189 °C (lit.)
密度
1.374 g/mL at 25 °C (lit.)
应用
pharmaceutical
包装形式
neat
储存温度
2-30°C
SMILES字符串
Nc1ccc(cc1)C(O)=O
InChI
1S/C7H7NO2/c8-6-3-1-5(2-4-6)7(9)10/h1-4H,8H2,(H,9,10)
InChI key
ALYNCZNDIQEVRV-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
用于质量控制的二级药物标准品为制药实验室和制造商制备内部工作标准品提供了一种方便、经济的替代方案。胺碘酮是一种抗心律失常药,用于预防和治疗室性心律失常和房颤。
应用
氨基苯甲酸可用作药物参考标准品,用于通过高效液相色谱法测定药物制剂中的分析物。
这些二级标准品是合格的有证标准物质。它们适用用于于多种分析应用,包括但不限于药物释放检测、用于定性和定量分析的药物方法开发、食品和饮料质量控制检测以及其他校准要求。
分析说明
这些二级标准品可溯源到USP、EP和BP一级标准品。
其他说明
该认证参考物质(CRM)根据ISO 17034ISO/IEC 17025进行生产和认证。有关此CRM使用的所有信息均可在分析证书上找到。
附注
欲查看此物质的分析证书样本,请在下面的对话框中输入 LRAC2774。这只是一个示例证书,可能与您收到的批次不符。
推荐产品
请在我们的在线平台NMR用ChemisTwin®查找本产品的数字化标准物质。您可以利用ChemisTwin®上的数字化等效物质进行样品确认和化合物定量(采用数字化外标)。您可以查看该物质的NMR 谱,点击鼠标即可与您的样品在线比较。点击此处了解更多信息,并开始免费试用
危险声明
预防措施声明
危险分类
Aquatic Chronic 3
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
闪点(°F)
339.8 °F - closed cup
闪点(°C)
171 °C - closed cup
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
Determination of nicotinamide and 4-aminobenzoic acid in pharmaceutical preparation by LC
Khan AR, et al.
Journal of Pharmaceutical and Biomedical Analysis, 29(4), 723-727 (2002)