Merck
PHR1257
Supelco
利多卡因
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
别名:
利多卡因 盐酸盐 一水合物, 2-二乙氨基-N-(2,6-二甲苯基)乙酰胺 盐酸盐 一水合物, 赛洛卡因 盐酸盐 一水合物
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C14H22N2O · HCl · H2O
CAS号:
分子量:
288.81
EC 号:
MDL编号:
UNSPSC代码:
41116107
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.24
等级
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
质量水平
Agency
traceable to BP 214
traceable to Ph. Eur. L0600000
traceable to USP 1366013
API类
lidocaine
CofA
current certificate can be downloaded
技术
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
应用
pharmaceutical (small molecule)
包装形式
neat
储存温度
2-30°C
SMILES字符串
Cl[H].[H]O[H].CCN(CC)CC(=O)Nc1c(C)cccc1C
InChI
1S/C14H22N2O.ClH.H2O/c1-5-16(6-2)10-13(17)15-14-11(3)8-7-9-12(14)4;;/h7-9H,5-6,10H2,1-4H3,(H,15,17);1H;1H2
InChI key
YECIFGHRMFEPJK-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
该认证标准物质(CRM)根据ISO 17034和ISO/IEC 17025生产和认证。有关使用此 CRM 的所有信息可参考分析证书。
用于质量控制的药品二级标准品,为制药实验室和制造商提供了一种方便且经济的替代方案,可用于内部工作标准品的制备。
盐酸利多卡因是一种酰胺型局部麻醉剂,属于 1b 类抗心律失常药。它用于局部神经阻滞和浸润性麻醉。它能阻止钠离子进入疼痛部位的神经末梢,并干扰到达大脑的电信号。
应用
本制药二级标准品还可作如下用途:
  • 通过三种分光光度法灵敏测定盐酸利多卡因和氯化十六烷基吡啶在不同二元混合物制剂中的含量
  • 通过高效液相色谱法(HPLC)和薄层色谱(TLC)-密度法同时分析散剂和制剂中盐酸氨基吖啶和盐酸利多卡因的含量
  • 通过高效液相色谱-串联质谱法(HPLC-MS/MS)定量测定人血浆样品中的头孢曲松钠和利多卡因盐酸
  • 通过高效液相色谱(HPLC)结合 UV 检测定量分析伤口愈合凝胶样品中盐酸利多卡因和米米司汀的含量
  • 开发基于人血浆样品中硝苯地平和盐酸利多卡因的液–液提取方法,然后通过高效液相色谱-串联质谱法(HPLC-MS/MS)进行分析
  • 使用分散液-液微萃取(DLLME)后跟衰减全反射-傅里叶变换红外干膜测量来测定人尿样品中盐酸利多卡因的含量
生化/生理作用
Na+ 通道阻滞剂;IB 类抗心律失常药,在肠胃外给药后迅速吸收
Na+ 通道阻滞剂;IB 类抗心律失常药。
分析说明
这些二级标准品可追溯至USP、EP(PhEur)和BP一级标准品。
附注
要查看该材料的分析证书示例,请在下面的栏位中输入 LRAB3669。这只是一个示例证书,可能不是您收到的批次。
推荐产品
在我们的NMR在线平台ChemisTwin®上可以找到本品对应的数字化标准物质。您可使用ChemisTwin®上的数字等效品鉴定您的样品并进行定量分析(使用数字化外标)。可查看该物质的NMR谱图,只需点击几次鼠标,就能进行在线样品比对。欢迎点击了解更多,开启免费试用之旅。
相关产品
产品编号
说明
价格
象形图
Skull and crossbones
警示用语:
Danger
危险声明
预防措施声明
危险分类
Acute Tox. 3 Oral
储存分类代码
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
Determination of lidocaine in urine at low ppm levels using dispersive microextraction and attenuated total reflectance-Fourier transform infrared measurements of dry films
Perez-Guaita D, et al.
Microchemical Journal, Devoted to the Application of Microtechniques in All Branches of Science, 121, 178-183 (2015)
George A Spirou et al.
eLife, 12 (2023-06-08)
Globular bushy cells (GBCs) of the cochlear nucleus play central roles in the temporal processing of sound. Despite investigation over many decades, fundamental questions remain about their dendrite structure, afferent innervation, and integration of synaptic inputs. Here, we use volume
Development and Validation of a Method for Determining Lidocaine Hydrochloride and Miramistin in an Innovative Wound-Healing Gel
Brkich LL, et al.
Pharmaceutical Chemistry Journal, 54, 69-72 (2020)
Lories I Bebawy et al.
Journal of chromatographic science, 54(4), 492-499 (2015-12-17)
Two sensitive and selective analytical methods were developed for simultaneous determination of aminoacridine hydrochloride and lidocaine hydrochloride in bulk powder and pharmaceutical formulation. Method A was based on HPLC separation of the cited drugs with determination of the toxic lidocaine-related
Fang-Chi Yang et al.
Neurobiology of learning and memory, 112, 186-194 (2013-07-31)
Learning active or reactive responses to fear involves different brain circuitry. This study examined how the nuclus accumbens (NAc), dorsal hippocampus (DH) and medial prefrontal cortex (mPFC) may interact in memory processing for these two kinds of responses. Male Wistar