Merck
PHR1034
Supelco
利多卡因
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
别名:
2-二乙氨基-N-(2,6-二甲苯基)乙酰胺, 利多卡因, 赛洛卡因
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C14H22N2O
CAS号:
分子量:
234.34
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
41116107
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.24
等級
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
品質等級
agency
traceable to BP 727
traceable to Ph. Eur. L0595000
traceable to USP 1366002
API 家族
lidocaine
CofA
current certificate can be downloaded
技術
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
應用
cleaning products
cosmetics
food and beverages
personal care
pharmaceutical (small molecule)
格式
neat
儲存溫度
2-30°C
SMILES 字串
CCN(CC)CC(=O)Nc1c(C)cccc1C
InChI
1S/C14H22N2O/c1-5-16(6-2)10-13(17)15-14-11(3)8-7-9-12(14)4/h7-9H,5-6,10H2,1-4H3,(H,15,17)
InChI 密鑰
NNJVILVZKWQKPM-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
利多卡因是一种可治疗心律失常的潜在候选药物。
用于质量控制应用的制药二级标准品,为制药实验室和制造商制备内部工作标准品提供了一种方便、高性价比的替代方案。
利多卡因是一种局部麻醉药,具有明显的抗心律失常和抗惊厥作用。它是中枢神经系统抑制剂,具有镇静、止痛和抗惊厥作用。
用于质量控制的制药二级标准品,为制药实验室和制造商制备内部工作标准品提供了一种方便、高性价比的替代方案。
應用
利多卡因可作为内参,使用气相色谱(GLC)测定人血清样品中的哌可昔林。
利多卡因可用作药物参考标准品,用于通过色谱技术测定药物制剂中的分析物。
这些二级标准品是合格的认证标准物质(CRM)。它们适用于多种分析应用,包括但不限于药物释放测试、药物的定性和定量分析方法开发、食品和饮料质量控制检测以及其他校准需求。
生化/生理作用
Na+通道阻滞剂;在肠胃外给药后可迅速被吸收的IB类抗心律失常药。
分析報告
这些二级标准品可追溯至USP、EP(PhEur)和BP一级标准品。
其他說明
该认证参考物质(CRM)根据ISO 17034ISO/IEC 17025进行生产和认证。有关此CRM使用的所有信息均可在分析证书上找到。
腳註
要查看该材料的分析证书示例,请在下面的栏位中输入LRAC0142。这只是一个示例证书,可能不是您收到的批次。
推薦產品
在我们的NMR在线平台ChemisTwin®上可以找到本品对应的数字化标准物质。您可使用ChemisTwin®上的数字等效品鉴定您的样品并进行定量分析(使用数字化外标)。可查看该物质的NMR谱图,只需点击几次鼠标,就能进行在线样品比对。欢迎点击了解更多,开启免费试用之旅。
相關產品
产品编号
说明
价格
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Acute Tox. 4 Oral
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
Choose from one of the most recent versions:
分析证书(COA)
Lot/Batch Number
Don't see the Right Version?
If you require a particular version, you can look up a specific certificate by the Lot or Batch number.
已有该产品?
在文件库中查找您最近购买产品的文档。
访问文档库
Simultaneous determination of tolperisone and lidocaine by high performance liquid chromatography
Liawruangrath S, et al.
Journal of Pharmaceutical and Biomedical Analysis, 26(5-6), 865-872 (2001)
High-performance liquid chromatographic method for the simultaneous determination of lidocaine and its N-dealkylated metabolites in plasma
Nation.LR, et al.
Journal of Chromatography. B, Biomedical Applications, 162, 466-473 (1979)
Stability indicating HPLC method for the estimation of oxycodone and lidocaine in rectal gel
Gebauer MG, et al.
International Journal of Pharmaceutics, 223(1-2), 49-54 (2001)
A rapid method for the determination of perhexiline in serum using gas-liquid chromatography
CooperHDJ and Turnell CD
Annals of Clinical Biochemistry, 17, 155-158 (1980)
Development and validation of RP-HPLC method for cetrimonium bromide and lidocaine determination.
Malenovic A, et al.
Il Farmaco (Societa Chimica Italiana : 1989), 60(2), 157-161 (2005)