PHR1727
格列美脲相关化合物C
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
别名:
N-[[4-[2-[[(3-Ethyl-2,5-dihydro-4-methyl-2-oxo-1H-pyrrol-1-yl)carbonyl]amino]ethyl]phenyl]sulfonyl]carbamic acid methyl ester, Glimepiride Urethane, Methyl ((4-(2-(3-ethyl-4-methyl-2-oxo-2,5-dihydro-1H-pyrrole-1-carboxamido)ethyl)phenyl)sulfonyl)carbamate
About This Item
推荐产品
等級
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
品質等級
agency
traceable to USP 1292336
API 家族
glimepiride
形狀
solid
CofA
current certificate can be downloaded
包裝
pkg of 40 mg
技術
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
應用
pharmaceutical (small molecule)
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
[S](=O)(=O)(NC(=O)OC)c1ccc(cc1)CCNC(=O)N2CC(=C(C2=O)CC)C
InChI
1S/C18H23N3O6S/c1-4-15-12(2)11-21(16(15)22)17(23)19-10-9-13-5-7-14(8-6-13)28(25,26)20-18(24)27-3/h5-8H,4,9-11H2,1-3H3,(H,19,23)(H,20,24)
InChI 密鑰
UZDRZEOOIXNUTE-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
應用
分析報告
其他說明
腳註
推薦產品
相關產品
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1