PHR1589
17-醋酸甲羟孕酮
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
别名:
17α-乙酰氧基-6α-甲基孕酮, 17α-羟基-6α-甲基-4-孕烯-3,20-二酮 17-乙酸酯, 6α-甲基-17α-羟基孕酮乙酸酯, 6α-甲基-17α-羟孕酮醋酸酯
About This Item
推荐产品
等级
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
质量水平
Agency
traceable to BP 221
traceable to Ph. Eur. M0250000
traceable to USP 1378001
API类
medroxyprogesterone
CofA
current certificate can be downloaded
包装
ampule of 500 mg
技术
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
mp
206-207 °C (lit.)
应用
pharmaceutical (small molecule)
包装形式
neat
储存温度
2-30°C
SMILES字符串
[H][C@@]12C[C@H](C)C3=CC(=O)CC[C@]3(C)[C@@]1([H])CC[C@@]4(C)[C@@]2([H])CC[C@]4(OC(C)=O)C(C)=O
InChI
1S/C24H34O4/c1-14-12-18-19(22(4)9-6-17(27)13-21(14)22)7-10-23(5)20(18)8-11-24(23,15(2)25)28-16(3)26/h13-14,18-20H,6-12H2,1-5H3/t14-,18+,19-,20-,22+,23-,24-/m0/s1
InChI key
PSGAAPLEWMOORI-PEINSRQWSA-N
基因信息
human ... PGR(5241)
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
应用
分析说明
其他说明
附注
推荐产品
相关产品
警示用语:
Warning
危险声明
危险分类
Aquatic Chronic 4 - Carc. 2
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3