Merck
PHR1586
Supelco
油酸
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
别名:
油酸, OlAc, 顺式-9-十八碳烯酸, 反油酸
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
CH3(CH2)7CH=CH(CH2)7COOH
CAS号:
分子量:
282.46
Beilstein:
1726542
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
41116107
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.24
等級
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
品質等級
agency
traceable to Ph. Eur. Y0001479
traceable to USP 1478130
蒸汽壓力
1 mmHg ( 176 °C)
API 家族
oleic acid
CofA
current certificate can be downloaded
包裝
pkg of 1 g
技術
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
折射率
n20/D 1.459 (lit.)
bp
194-195 °C/1.2 mmHg (lit.)
mp
13-14 °C (lit.)
密度
0.89 g/mL at 25 °C (lit.)
應用
pharmaceutical (small molecule)
形式
neat
儲存溫度
2-30°C
SMILES 字串
CCCCCCCC\C=C/CCCCCCCC(O)=O
InChI
1S/C18H34O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18(19)20/h9-10H,2-8,11-17H2,1H3,(H,19,20)/b10-9-
InChI 密鑰
ZQPPMHVWECSIRJ-KTKRTIGZSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
用于质量控制的制药二级标准品,为制药实验室和制造商制备内部工作标准品提供了一种方便、高性价比的替代方案。
應用
油酸可用作药物标准品,用于通过色谱技术测定药物制剂中的分析物。
这些二级标准品是合格的认证标准物质(CRM)。它们适用于多种分析应用,包括但不限于药物释放测试、药物的定性和定量分析方法开发、食品和饮料质量控制检测以及其他校准需求。
分析報告
这些二级标准品可追溯至USP、EP和BP一级标准品。
其他說明
该认证标准物质(CRM)根据ISO 17034ISO/IEC 17025进行生产和认证。有关此CRM使用的所有信息均可在检验报告上找到。
腳註
想要查看本品的检验报告示例,请在下框中输入LRAA4565。这只是一个示例证书,可能与您收到的批次不符。
推薦產品
请在我们的在线平台NMR用请在我们的在线平台NMR用ChemisTwin®查找本产品的数字化标准物质。您可以利用ChemisTwin®上的数字化等效物质进行样品确认和化合物定量(采用数字化外标)。您可以查看该物质的NMR 谱,点击鼠标即可与您的样品在线比较。点击此处了解更多信息,并开始免费试用
相關產品
产品编号
说明
价格
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
其他客户在看
A rapid isocratic high-performance liquid chromatography method for determination of cholesterol and 1, 2-dioleoyl-sn-glycero-3-phosphocholine in liposome-based drug formulations.
Singh R, et al.
Journal of Chromatography A, 1073(1-2), 347-353 (2005)
Phospholipid hydrolysis in a pharmaceutical emulsion assessed by physicochemical parameters and a new analytical method.
Rabinovich-Guilatt L, et al.
European Journal of Pharmaceutics and Biopharmaceutics, 61(1-2), 69-76 (2005)