Merck
PHR1114
Supelco
硬脂酸
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
别名:
硬脂酸, 1-十八碳烷酸, C18:0, NSC 25956, NSC 261168, 十八烷酸
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
CH3(CH2)16COOH
CAS号:
分子量:
284.48
Beilstein:
608585
EC 号:
MDL编号:
UNSPSC代码:
41116107
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.24
等级
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
质量水平
Agency
traceable to Ph. Eur. S1340000
traceable to USP 1621008
蒸汽压
1 mmHg ( 173.7 °C)
API类
stearic acid
CofA
current certificate can be downloaded
技术
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
沸点
361 °C (lit.)
mp
67-72 °C (lit.)
应用
cleaning products
cosmetics
food and beverages
personal care
pharmaceutical (small molecule)
包装形式
neat
储存温度
2-30°C
SMILES字符串
CCCCCCCCCCCCCCCCCC(O)=O
InChI
1S/C18H36O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18(19)20/h2-17H2,1H3,(H,19,20)
InChI key
QIQXTHQIDYTFRH-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
硬脂酸是一种饱和脂肪酸,它是一种长脂肪链,一端含有羧基,另一端含有甲基。在药学上,它在片剂和胶囊制剂中被用作润滑剂,在外用制剂中用作乳化剂和增溶剂
药物二级标准品,为制药行业QC实验室及生产质量控制和研发,提供了一种方便、高性价比且符合相关法规的替代方案。
应用
硬脂酸可用作药物标准品,用于通过气相色谱法测定原材料、食品和药物制剂中的分析物。
这些二级标准品是合格的认证标准物质(CRM)。它们适用于多种分析应用,包括但不限于药物释放测试、药物的定性和定量分析方法开发、食品和饮料质量控制检测以及其他校准需求。
分析说明
这些二级标准品可追溯至USP、EP(PhEur)和BP一级标准品。
其他说明
该认证标准物质(CRM)根据ISO 17034ISO/IEC 17025进行生产和认证。有关此CRM使用的所有信息均可在检验报告上找到。
附注
想要查看本品的检验报告示例,请在下框中输入LRAA7125 。这只是一个示例证书,可能与您收到的批次不符。
推荐产品
在我们的NMR在线平台ChemisTwin®上可以找到本品对应的数字化标准物质。您可使用ChemisTwin®上的数字等效品鉴定您的样品并进行定量分析(使用数字化外标)。可查看该物质的NMR谱图,只需点击几次鼠标,就能进行在线样品比对。欢迎点击了解更多,开启免费试用之旅。
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
nwg
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
Handbook of Pharmaceutical Excipients, 6th Edition
Handbook of Pharmaceutical Excipients 6th edition Pharmaceutical Press, 697-699 (2009)
Stearic acid
Pharmacopeia, US
United States Pharmacopeia/National Formulary, 29(2), 6068-6068 (2018)
Qualitative and quantitative determination of the fatty acids by gas-liquid chromatography
James AT
Methods of Biochemical Analysis, 1-59 (1960)
Novel method for quantification of individual free fatty acids in milk using an in-solution derivatisation approach and gas chromatography-mass spectrometry
Amer B, et al.
International dairy journal, 32(2), 199-203 (2013)
Piret Arukuusk et al.
Biochimica et biophysica acta, 1828(5), 1365-1373 (2013-01-30)
Harnessing of a branched structure is a novel approach in the design of cell-penetrating peptides and it has provided highly efficient transfection reagents for intracellular delivery of nucleic acids. The new stearylated TP10 analogs, NickFects, condense plasmid DNA, splice correcting
商品
Ascentis® C18 column facilitates LC-UV/MS analysis of extractables from single-use systems, ensuring reliable identification and quantification.