蒸汽压
1 mmHg ( 176 °C)
质量水平
描述
peroxide value <= 10
方案
65.0-88.0% (GC)
表单
liquid
质量
meets analytical specification of Ph, Eur.
组成
fatty acids w. 1 chain > C18, ≤4.0% GC
linoleic acid, ≤18.0% GC
linolenic acid, ≤4.0% GC
margaric acid, ≤4.0% GC
myristic acid, ≤5.0% GC
oleic acid, 65.0-88.0% GC
palmitic acid, ≤16.0% GC
palmitoleic acid, ≤8.0% GC
stearic acid, ≤6.0% GC
杂质
residual solvents, complies
灼烧残渣
≤0.1%
颜色
clear
折射率
n20/D 1.459 (lit.)
沸点
194-195 °C/1.2 mmHg (lit.)
mp
13-14 °C (lit.)
酸值
195‑204
碘值
89‑105
密度
0.89 g/mL at 25 °C (lit.)
适用性
complies for appearance of solution
in accordance for fatty acid composition
passes test for identity
官能团
carboxylic acid
SMILES字符串
CCCCCCCC\C=C/CCCCCCCC(O)=O
InChI
1S/C18H34O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18(19)20/h9-10H,2-8,11-17H2,1H3,(H,19,20)/b10-9-
InChI key
ZQPPMHVWECSIRJ-KTKRTIGZSA-N
基因信息
human ... SOAT1(6646) , SOAT2(8435)
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
相关类别
一般描述
应用
其他说明
储存分类代码
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
个人防护装备
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter