certified reference material
pharmaceutical secondary standard
品質等級
agency
traceable to Ph. Eur. O0290000
traceable to USP 1486004
API 家族
oxymetazoline
CofA
current certificate can be downloaded
包裝
pkg of 10 g
技術
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
應用
pharmaceutical (small molecule)
格式
neat
儲存溫度
2-30°C
SMILES 字串
Cl.Cc1cc(c(O)c(C)c1CC2=NCCN2)C(C)(C)C
InChI
1S/C16H24N2O.ClH/c1-10-8-13(16(3,4)5)15(19)11(2)12(10)9-14-17-6-7-18-14;/h8,19H,6-7,9H2,1-5H3,(H,17,18);1H
InChI 密鑰
BEEDODBODQVSIM-UHFFFAOYSA-N
基因資訊
human ... ADRA1A(148) , ADRA1B(147) , ADRA1D(146) , ADRA2A(150) , ADRA2B(151) , ADRA2C(152)
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
應用
生化/生理作用
腳註
推薦產品
相關產品
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 1 Inhalation - Acute Tox. 1 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1
儲存類別代碼
6.1B - Non-combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 3