主要文件
1.18307
Supelco
辛烷-1-磺酸钠盐
for ion pair chromatography LiChropur
别名:
辛烷-1-磺酸钠盐
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C8H17NaO3S
CAS号:
分子量:
216.27
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352107
EC索引号:
226-195-4
NACRES:
NB.21
质量水平
方案
≥99% (acidimetric)
表单
solid
技术
ion pair chromatography: suitable
缺失
≤2 loss on drying, 120°C; 4h; vacuum
透射比
200 nm, ≥70%
220 nm, ≥90%
250 nm, ≥98%
(0.005 M; 1 cm in H2O)
pH值(酸碱度)
5.5-7.5 (20 °C, 100 g/L in H2O)
mp
>300 °C
堆积密度
345 kg/m3
适用性
passes test for identity (IR)
储存温度
15-25°C
SMILES字符串
[Na+].[S](=O)(=O)([O-])CCCCCCCC
InChI
1S/C8H18O3S.Na/c1-2-3-4-5-6-7-8-12(9,10)11;/h2-8H2,1H3,(H,9,10,11);/q;+1/p-1
InChI key
HRQDCDQDOPSGBR-UHFFFAOYSA-M
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
正辛烷磺酸钠盐常用作离子对色谱中的离子对试剂。​将正辛烷磺酸钠盐加入色谱流动相可以改变分析物之间的极性差距( polarity gap),从而有助于改善色谱分离。
应用
正辛烷磺酸钠盐可用作反相高效液相色谱(RP-HPLC))中的流动相成分,用于促进药物片剂中氨磺必利的分离和定量测定。
法律信息
LiChropur is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
象形图
Corrosion
警示用语:
Danger
危险声明
危险分类
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
储存分类代码
8B - Non-combustible, corrosive hazardous materials
WGK
WGK 2
访问文档库
Development and validation of an ion-pair HPLC chromatography for simultaneous determination of lactone and carboxylate forms of SN-38 in nanoparticles
Ebrahimnejad P, et al.
Journal of food and drug analysis, 17(4), 8-8 (2009)
The effect of chromatographic conditions on the separation of selected alkaloids in RP-HPTLC
Petruczynik A, et al.
Journal of Chromatographic Science, 43(4), 183-194 (2005)
Analytical method development and its validation for estimation of amisulpride by reversed phase high performance liquid chromatography (RP-HPLC)
Gupta P, et al.
International Journal of Research in Pharmaceutical Sciences, 4, 542-549 (2013)