certified reference material
pharmaceutical secondary standard
品質等級
agency
traceable to BP 797
traceable to Ph. Eur. F0253000
traceable to USP 1279804
API 家族
fluoxetine
CofA
current certificate can be downloaded
技術
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
應用
pharmaceutical (small molecule)
形式
neat
儲存溫度
2-30°C
SMILES 字串
CNCCC(C1=CC=CC=C1)OC2=CC=C(C(F)(F)F)C=C2.[H]Cl
InChI
1S/C17H18F3NO.ClH/c1-21-12-11-16(13-5-3-2-4-6-13)22-15-9-7-14(8-10-15)17(18,19)20;/h2-10,16,21H,11-12H2,1H3;1H
InChI 密鑰
GIYXAJPCNFJEHY-UHFFFAOYSA-N
基因資訊
human ... SLC6A4(6532)
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
相关类别
一般說明
用于质量控制的制药二级标准品,为制药实验室和制造商制备内部工作标准品提供了一种方便、高性价比的替代方案。
盐酸氟西汀是一种选择性血清素再摄取抑制剂,可用作抗抑郁药。它也可用于治疗强迫症。
盐酸氟西汀是一种选择性血清素再摄取抑制剂,可用作抗抑郁药。它也可用于治疗强迫症。
應用
盐酸氟西汀可以用作药物参考标准,用于通过各种色谱技术测定药物制剂中的分析物。
这些二级标准品是合格的有证标准物质。它们适用于多种分析应用,包括但不限于药物释放测试、药物的定性和定量分析方法开发、食品和饮料质量控制检测以及其他校准需求。
生化/生理作用
选择性羟色胺再摄取抑制剂;抗抑郁剂。
腳註
想要查看本品的分析证书示例,请在下框中输入LRAC3045 。这只是一个示例证书,可能与您收到的批次不符。
推薦產品
在我们的NMR在线平台ChemisTwin®上可以找到本品对应的数字化标准物质。您可使用ChemisTwin®上的数字等效品鉴定您的样品并进行定量分析(使用数字化外标)。可查看该物质的NMR谱图,只需点击几次鼠标,就能进行在线样品比对。欢迎点击了解更多,开启免费试用之旅。
法律資訊
经 Eli Lilly and Company 授权销售。
Prozac is a registered trademark of Eli Lilly and Co.
相關產品
产品编号
说明
价格
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - STOT RE 2 - STOT SE 3
標靶器官
Central nervous system
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
其他客户在看
Simultaneous RP-HPLC and HPTLC Estimation of Fluoxetine Hydrochloride and Olanzapine in Tablet Dosage Forms
Indian Journal of Pharmaceutical Sciences, 71(4), 477-477 (2009)
Quality assessment of internet pharmaceutical products using traditional and non-traditional analytical techniques
International Journal of Pharmaceutics, 306(1), 56-70 (2005)
Determination of fluoxetine hydrochloride enantiomeric excess using high-performance liquid chromatography with chiral stationary phases
Journal of Pharmaceutical and Biomedical Analysis, 17(4), 623-630 (1998)
The Journal of experimental biology, 226(8) (2023-03-21)
The interactions between memory processes and emotions are complex. Our previous investigations in the crab Neohelice led to an adaptation of the affective extension of sometimes opponent processes (AESOP) model. The model proposes that emotions generate separate emotive memory traces
Biochemical pharmacology, 168, 91-99 (2019-06-30)
Puerarin, a well-studied isoflavone isolated from Pueraria lobata, produces an antidepressant-like effect. Fibroblast growth factor-2 (FGF-2) is essentially required in the central nervous system as it acts as both a neurotrophic or anti-inflammatory regulator for the proliferation, differentiation and apoptosis