Merck
I4125
Sigma-Aldrich
肌苷
≥99% (HPLC)
别名:
(−)-肌苷, 次黄嘌呤9-β-D-呋喃核苷
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C10H12N4O5
CAS号:
分子量:
268.23
Beilstein:
624896
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
41106305
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.51
品質等級
化驗
≥99% (HPLC)
mp
222-226 °C (dec.) (lit.)
SMILES 字串
OC[C@H]1O[C@H]([C@H](O)[C@@H]1O)n2cnc3C(=O)NC=Nc23
InChI
1S/C10H12N4O5/c15-1-4-6(16)7(17)10(19-4)14-3-13-5-8(14)11-2-12-9(5)18/h2-4,6-7,10,15-17H,1H2,(H,11,12,18)/t4-,6-,7-,10-/m1/s1
InChI 密鑰
UGQMRVRMYYASKQ-KQYNXXCUSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
肌苷是一种主要以单磷酸盐形式存在的非典型核苷酸。它具有与脱氧胸腺嘧啶、脱氧腺苷、脱氧鸟苷碱基对配对的能力。具有与脱氧胸腺嘧啶、脱氧腺苷、脱氧鸟苷碱基对配对的能力。肌苷具有抗氧化、抗炎和神经保护功能。肌苷被作为一种治疗补充剂的处方,用于神经损伤,炎症和氧化应激。它通过腺苷受体调节生物过程。它通过腺苷受体促进抑郁症神经突的生长。肌苷也用于治疗感染中的败血症。
應用
肌苷已可用于:
  • 作为胰脏癌细胞核苷酸拯救实验的培养基补充物。
  • 作为合成培养基和幼虫两种偏好试验的组分。
  • 作为质谱学的参考标准。
生化/生理作用
肌苷是神经生长因子(NGF)诱导神经突生长的一种强效刺激因子。 脑损伤后大脑中肌苷水平升高与轴突再生和生长相关的表达蛋白增加有关。给予肌苷的小鼠在缺血性脑损伤后,精细运动控制的恢复增强。肌苷可用于A-至-I RNA编辑过程的研究中。
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
Inosine induces context-dependent recoding and translational stalling
Licht K, et al.
Nucleic Acids Research (2018)
Oral administration of inosine produces antidepressant-like effects in mice
Muto J, et al.
Scientific Reports, 4, 4199-4199 (2014)
Inosine-a Multifunctional Treatment for Complications of Neurologic Injury
Doyle C, et al.
Cellular Physiology and Biochemistry, 49(6), 2293-2303 (2018)
Inosine in DNA and RNA
Alseth I, et al.
Current Opinion in Genetics & Development, 26, 116-123 (2014)
Inosine reduces systemic inflammation and improves survival in septic shock induced by cecal ligation and puncture
Liaudet L, et al.
American Journal of Respiratory and Critical Care Medicine, 164(7), 1213-1220 (2001)