等级
ACS reagent
质量水平
表单
powder
澄清度
passes test
技术
titration: suitable
visual transition interval
6.8-8.2, yellow to red
溶解性
water: 0.77 g/L at 100 °C
λmax
360 nm
557 nm (2nd)
ε (消光系数)
≥10000 at 288-294 nm in H2O
≥55000 at 555-561 nm in H2O
≥7000 at 357-363 nm in H2O
应用
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
储存温度
room temp
SMILES字符串
Oc1ccc(cc1)C2(OS(=O)(=O)c3ccccc23)c4ccc(O)cc4
InChI
1S/C19H14O5S/c20-15-9-5-13(6-10-15)19(14-7-11-16(21)12-8-14)17-3-1-2-4-18(17)25(22,23)24-19/h1-12,20-21H
InChI key
BELBBZDIHDAJOR-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
应用
酚红可用于制备酚红灌胃餐,以测定大鼠的胃排空情况。
生化/生理作用
警示用语:
Warning
危险声明
危险分类
Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
靶器官
Respiratory system
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
个人防护装备
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
其他客户在看
实验方案
聚丙烯酰胺凝胶化学性质概述以及使用mPAGE® TurboMix Bis-Tris制胶试剂盒手动灌注聚丙烯酰胺凝胶的详细说明
Simplify your SDS-PAGE gel preparation with our pre-mixed solutions and protocols to achieve precise protein separation.