Merck
NISTRM8543
碳酸钙
NIST® RM 8543
别名:
Calcium carbonate
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
CaCO3
CAS号:
分子量:
100.09
Beilstein:
8008338
MDL编号:
UNSPSC代码:
41116107
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.24
密度
2.93 g/mL at 25 °C (lit.)
应用
pharmaceutical (small molecule)
SMILES字符串
[Ca++].[O-]C([O-])=O
InChI
1S/CH2O3.Ca/c2-1(3)4;/h(H2,2,3,4);/q;+2/p-2
InChI key
VTYYLEPIZMXCLO-UHFFFAOYSA-L
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
法律信息
NIST is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
储存分类代码
13 - Non Combustible Solids
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)