主要文件
SYND452424
Synthware Dean Stark distillation receiver
20 mL, joint: ST/NS 24/40
别名:
Synthware D452424, Dean-Stark apparatus, Dean-Stark trap
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
41104812
NACRES:
NB.51
接合处
joint: ST/NS24/40
包装
pkg of 1 ea
制造商/商品名称
Synthware D452424
容量
20 mL
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
For easy separation of water from reaction or distillation system. Graduated with 2 mm PTFE stopcock.
法律信息
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)