Merck
NISTRM8510
甲醇水分测定NIST RM标准物质,325 mg/kg
NIST® SRM® 8510
别名:
甲醇, 木酒精
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
CH3OH
CAS号:
分子量:
32.04
Beilstein:
1098229
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
41116107
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.24
等級
certified reference material
蒸汽密度
1.11 (vs air)
蒸汽壓力
410 mmHg ( 50 °C)
97.68 mmHg ( 20 °C)
自燃溫度
725 °F
expl. lim.
36 %
製造商/商標名
NIST®
折射率
n20/D 1.329 (lit.)
bp
64.7 °C (lit.)
mp
−98 °C (lit.)
密度
0.791 g/mL at 25 °C (lit.)
應用
pharmaceutical (small molecule)
格式
matrix material
SMILES 字串
CO
InChI
1S/CH4O/c1-2/h2H,1H3
InChI 密鑰
OKKJLVBELUTLKV-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
其他說明
请在nist.gov/SRM下载当前证书,了解当前分析物和认证值。
法律資訊
NIST is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
SRM is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
標靶器官
Eyes,Central nervous system
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
閃點(°F)
71.6 °F
閃點(°C)
22 °C
Choose from one of the most recent versions:
分析证书(COA)
Lot/Batch Number
Sorry, we don't have COAs for this product available online at this time.
If you need assistance, please contact 客户支持
已有该产品?
在文件库中查找您最近购买产品的文档。
访问文档库
其他客户在看
Slide 1 of 6
1 of 6