Merck
N4876
Sigma-Aldrich
茚三酮
suitable for amino acid detection
别名:
2,2-二羟基-1,3-茚二酮, 苯并戊三酮 一水合物, 苯并环丙三酮 一水合物
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C9H6O4
CAS号:
分子量:
178.14
Beilstein:
1910963
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.21
形狀
powder
品質等級
mp
250 °C (dec.) (lit.)
溶解度
ethanol: 100 mg/mL
H2O: 50 mg/mL (with sonication)
適合性
suitable for amino acid detection
SMILES 字串
OC1(O)C(=O)c2ccccc2C1=O
InChI
1S/C9H6O4/c10-7-5-3-1-2-4-6(5)8(11)9(7,12)13/h1-4,12-13H
InChI 密鑰
FEMOMIGRRWSMCU-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
茚三酮是有机合成中的重要合成嵌段,已用于制备各种复合物和/或感应金属离子的化学品。它是一种氨基酸敏感试剂,用于制备罗曼′紫。
應用
茚三酮可用于:
  • 检测氨基酸、多肽和蛋白质中的游离氨基。
  • 铜催化含氮杂环的芳基和杂芳基和卤化物的N芳基化反应的配体,以合成 N-芳基杂环。
  • 通过与活性亚甲基化合物反应合成醛的反应物。
可以用于检测氨基酸,多肽和蛋白质中的自由氨基基团。
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Choose from one of the most recent versions:
分析证书(COA)
Lot/Batch Number
Don't see the Right Version?
If you require a particular version, you can look up a specific certificate by the Lot or Batch number.
已有该产品?
在文件库中查找您最近购买产品的文档。
访问文档库
其他客户在看
Slide 1 of 1
1 of 1
Isolation and activation of collagenase from fish processing waste.
Daboor SM, et al.
Advances in Bioscience and Biotechnology, 3(3) (2012)
Reaction of diaminofurazane with ninhydrin.
Pirogov SV, et al.
Chemistry of Heterocyclic Compounds, 33(12), 1473-1474 (1997)
Vibrational spectroscopy and density functional theory study of ninhydrin.
Li R, et al.
Spectrochimica Acta. Part A, Molecular and Biomolecular Spectroscopy, 136, 1642-1648 (2015)
Quantitative determination of chitosans by ninhydrin.
Prochazkova S, et al.
Carbohydrate Polymers, 38(2), 115-122 (1999)
Substituted naphthoquinones as novel amino acid sensitive reagents for the detection of latent fingermarks on paper surfaces
Jelly R, et al.
Talanta, 82, 1717-1724 (2010)