Merck
M8884
Sigma-Aldrich
甲基绿
~85% purity, powder
别名:
乙基绿
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
C27H35BrClN3 · ZnCl2
CAS号:
分子量:
653.24
顏色索引編號:
42590
Beilstein:
3914106
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12171500
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.47
产品名称
甲基绿, zinc chloride salt, ~85%
品質等級
化驗
~85%
形狀
powder
成份
Dye Content, ≥83%
技術
titration: suitable
顏色
red to very dark red
pH值
0.2-1.8, yellow to blue
mp
>300 °C (lit.)
溶解度
water: 1 mg/mL
εmax
>11100.00 at 417-425 nm in water at 0.005 g/L
>16000 at 311-319 nm in water at 0.005 g/L
>60000 at 626-634 nm in water at 0.005 g/L
應用
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
儲存溫度
room temp
SMILES 字串
[Cl-].[Br-].Cl[Zn]Cl.CC[N+](C)(C)c1ccc(cc1)\C(c2ccc(cc2)N(C)C)=C3/C=C\C(C=C3)=[N+](\C)C
InChI
1S/C27H35N3.BrH.3ClH.Zn/c1-8-30(6,7)26-19-13-23(14-20-26)27(21-9-15-24(16-10-21)28(2)3)22-11-17-25(18-12-22)29(4)5;;;;;/h9-20H,8H2,1-7H3;4*1H;/q+2;;;;;+2/p-4
InChI 密鑰
RRKSQWOQZFIQKW-UHFFFAOYSA-J
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
甲基绿(Methyl green)与乙基绿相关,是由三苯基甲烷构成的阳离子型合成染料,在组织化学中主要用于DNA染色。它由甲基化程度不同的苯胺环组成。这种染料在两个正电荷的作用下,特异性结合DNA大沟的AT富集区。甲基绿-派洛宁法广泛用于组织切片和细胞学制片的RNA和血浆细胞染色。
應用
甲基绿适合用作酶组织化学、免疫染色和原位杂交中的细胞核复染色剂,其蓝绿色在组化反应中与红色、紫色、褐色和黑色产物形成鲜明对照。它也适合作为示踪染料,用于麦胶蛋白(gliadin)的酸性聚丙烯酰胺凝胶电泳分离。在组织化学染色中,它用于肾组织的细胞凋亡检测,也用作胚胎标记的细胞核染色剂。
品質
材料可以是一溴一氯和二氯 ZnCl2 盐的混合物。标签列出了卤素含量。
分析報告
基于一溴一氯 ZnCl2 盐分子量 (653.2)的染料含量。
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
8A - Combustible corrosive hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
A new semi-selective medium for Xanthomonas campestris pv. vitians, the causal agent of bacterial leaf spot of lettuce.
Toussaint V, et. al.
Plant Disease, 85, 131-131 (2001)
International Review of Cytology (1955)
Lens epithelial cell apoptosis appears to be a common cellular basis for non-congenital cataract development in humans and animals.
Li WC
The Journal of Cell Biology, 130, 169-169 (1995)
Expression of the axonal membrane glycoprotein M6a is regulated by chronic stress.
Cooper B
PLoS ONE, 4, e3659-e3659 (2009)
Alena Rudkouskaya et al.
Theranostics, 10(22), 10309-10325 (2020-09-16)
Rationale: Following an ever-increased focus on personalized medicine, there is a continuing need to develop preclinical molecular imaging modalities to guide the development and optimization of targeted therapies. Near-Infrared (NIR) Macroscopic Fluorescence Lifetime Förster Resonance Energy Transfer (MFLI-FRET) imaging offers