Agency
ERM®
certified by the BSC
制造商/商品名称
JRC
包装形式
matrix material
储存温度
−20°C
分析说明
For more information please see:
ERMCE196
ERMCE196
其他说明
可能实行销售限制
法律信息
ERM is a registered trademark of European Commission
储存分类代码
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
个人防护装备
Eyeshields, Gloves