Agency
ERM®
制造商/商品名称
JRC
应用
environmental
包装形式
matrix material
储存温度
room temp
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
Certified for the 73496 rapeseed mass fraction.
分析说明
For more information please see:
ERMCA713
ERMCA713
法律信息
ERM is a registered trademark of European Commission
储存分类代码
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 3