主要文件
ERMCA403
Seawater (trace elements)
ERM®, certified reference material
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41116107
NACRES:
NA.24
等級
certified reference material
agency
ERM®
製造商/商標名
JRC
應用
environmental
形式
matrix material
法律資訊
ERM is a registered trademark of European Commission
儲存類別代碼
12 - Non Combustible Liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)