Merck
E9379
Sigma-Aldrich
Stains-All
~95% purity, powder
别名:
1-乙基-2- [3-(1-乙基萘并[1,2-d]噻唑啉-2-亚基)-2-甲基丙烯基]萘并[1,2-d]噻唑鎓溴化物, 3,3′-二乙基-9-甲基-4,5,4′,5′-二苯并噻碳氰
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C30H27BrN2S2
CAS号:
分子量:
559.58
Beilstein:
3865213
EC 号:
MDL编号:
UNSPSC代码:
12171500
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.47
产品名称
Stains-All, ~95%
方案
~95%
质量水平
表单
powder
技术
microbe id | staining: suitable
溶解性
chloroform: 40 mg (PLUS 4.0 ml)
应用
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
储存温度
2-8°C
SMILES字符串
[Br-].CCN1C(/Sc2ccc3ccccc3c12)=C\C(C)=C\c4sc5ccc6ccccc6c5[n+]4CC
InChI
1S/C30H27N2S2.BrH/c1-4-31-27(33-25-16-14-21-10-6-8-12-23(21)29(25)31)18-20(3)19-28-32(5-2)30-24-13-9-7-11-22(24)15-17-26(30)34-28;/h6-19H,4-5H2,1-3H3;1H/q+1;/p-1
InChI key
MPBRYMWMMKKRGC-UHFFFAOYSA-M
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
应用
Stains-All已用于透明质酸尺寸测定的凝胶染色中。它还可用于通过非变性聚丙烯酰胺凝胶电泳分离的DNA寡核苷酸的染色。
生化/生理作用
Stains-All是一种阳离子羰花青染料,是一种多用途染料。它可将唾液酸糖蛋白染成蓝色,将Ca2+ 结合蛋白染成深蓝色至紫色,将蛋白质和脂质分别染成红色和黄橙色。它还可对RNA(蓝紫色)和DNA(蓝色)进行染色。
在聚丙烯酰胺凝胶上可以检测到低至3ng(123 BP片段)的pBR322/Hae III消化DNA和90ng tRNA。PAGE凝胶需在黑暗中进行染色,然后将凝胶从染色溶液中移出,并将其暴露于灯箱的光照下进行脱色,直至脱色完全。通常通过将染料溶解在甲酰胺和缓冲液中来制备染色溶液。
注意
当持续暴露于光下时,核酸-染料复合物将褪色并最终消失。
相关产品
产品编号
说明
价格
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
个人防护装备
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
Chromatin and Chromosomal Protein Research III (1978)
Kinetics of duplex formation for individual DNA strands within a single protein nanopore.
Howorka S, et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the USA, 98, 12996-12996 (2001)
Rehm H
Protein Biochemistry and Proteomics. The experimenter series (2006)
A comparison of the sensitivity, specificity, and molecular weight accuracy of three different commercially available Hyaluronan ELISA-like assays.
Haserodt S, et al.
Glycobiology, 21, 175-175 (2011)
Primary murine airway smooth muscle cells exposed to poly(I,C) or tunicamycin synthesize a leukocyte-adhesive hyaluronan matrix.
Lauer ME, et al.
The Journal of Biological Chemistry, 284, 5299-5299 (2009)