Merck
R0600000
核黄素
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
别名:
(−)-核黄素, 乳黄素, 维生素 B2, 维生素 G
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C17H20N4O6
CAS号:
分子量:
376.36
Beilstein:
97825
MDL编号:
UNSPSC代码:
41116107
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.24
生物来源
fermentation/recombinant (Bacillus subtilis)
等级
pharmaceutical primary standard
Agency
EP
API类
riboflavin
表单
solid
制造商/商品名称
EDQM
技术
gas chromatography (GC): suitable
liquid chromatography (LC): suitable
mp
290 °C (dec.) (lit.)
应用
pharmaceutical (small molecule)
包装形式
neat
储存温度
2-8°C
SMILES字符串
CC1=C(C)C=C(N(C[C@H](O)[C@@H]([C@H](O)CO)O)C(C2=N3)=NC(NC2=O)=O)C3=C1
InChI
1S/C17H20N4O6/c1-7-3-9-10(4-8(7)2)21(5-11(23)14(25)12(24)6-22)15-13(18-9)16(26)20-17(27)19-15/h3-4,11-12,14,22-25H,5-6H2,1-2H3,(H,20,26,27)/t11-,12+,14-/m0/s1
InChI key
AUNGANRZJHBGPY-SCRDCRAPSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
本品按现行药典规定交付。所有为支持本产品而提供的信息,包括SDS和任何产品信息单均由药典颁发机构制定并发布。如需进一步信息和支持,请访问现行药典网站。
核黄素是维生素B的一种,在人类营养和生长中起着至关重要的作用。它在生化氧化还原反应中发现了潜在的应用,并存在于几种食品、能量饮料和维生素配方中。
应用
核黄素可作为EP 参考标准品,用于通过不同色谱技术测定药物制剂中的分析物。
包装
本品按照现行药典要求提供。有关当前单位数量,请见EDQM 参考目录
其他说明
可能适用相应的销售限制。
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
Simultaneous determination of nicotinamide, pyridoxine hydrochloride, thiamine mononitrate and riboflavin in multivitamin with minerals tablets by reversed-phase ion-pair high performance liquid chromatography
Li K
Biomedical Chromatography, 16(8), 504-507 (2002)
Simultaneous determination of niacinamide, pyridoxine, riboflavin, and thiamine in multivitamin products by high-pressure liquid chromatography
Walker MC, et al.
Journal of Pharmaceutical Sciences, 70(1), 99-101 (1981)
Riboflavin
European Pharmacopoeia Commission and European Directorate for the Quality of Medicines & Healthcare
European pharmacopoeia, 5(2), 3484-3485 (2008)
Differential pulse polarographic method development and validation of riboflavin in pharmaceutical formulation
Kashid LM and Patil SV
International Journal of Scientific Research, 5(2), 325-334 (2015)
Simultaneous determination of riboflavin phosphate and other ingredients in a multivitamin pharmaceutical preparation by on-line automated LC coupled with pre-column immobilized enzyme reactor
Ono M, et al.
Journal of Pharmaceutical and Biomedical Analysis, 29(1-2), 325-334 (2002)