API类
diprenorphine
表单
solid
保质期
limited shelf life, expiry date on the label
制造商/商品名称
BP
应用
pharmaceutical (small molecule)
pharmaceutical
pharmaceutical small molecule
包装形式
neat
储存温度
2-8°C
SMILES字符串
[Cl-].N2([C@H]3C54[C@@]6([C@@H](Oc7c6c(ccc7O)C3)C([C@H](C5)C(O)(C)C)(CC4)OC)CC2)CC1CC1.[H+]
InChI
1S/C26H35NO4.ClH/c1-23(2,29)18-13-24-8-9-26(18,30-3)22-25(24)10-11-27(14-15-4-5-15)19(24)12-16-6-7-17(28)21(31-22)20(16)25;/h6-7,15,18-19,22,28-29H,4-5,8-14H2,1-3H3;1H/t18-,19-,22-,24?,25+,26?;/m1./s1
InChI key
UNPUINKKJUSSDZ-NNGCTRGCSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
应用
包装
其他说明
警示用语:
Warning
危险分类
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
靶器官
Respiratory system
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3