certified reference material
pharmaceutical secondary standard
品質等級
agency
traceable to USP 1003031
API 家族
paracetamol, acetaminophen
CofA
current certificate can be downloaded
包裝
pkg of 200 mg
技術
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
mp
205-210 °C (lit.)
應用
pharmaceutical (small molecule)
格式
neat
儲存溫度
2-30°C
SMILES 字串
CC(=O)Nc1ccccc1O
InChI
1S/C8H9NO2/c1-6(10)9-7-4-2-3-5-8(7)11/h2-5,11H,1H3,(H,9,10)
InChI 密鑰
ADVGKWPZRIDURE-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
相关类别
一般說明
用于质量控制的制药二级标准品,为制药实验室和制造商制备内部工作标准品提供了一种方便、高性价比的替代方案。
應用
这些二级标准品是合格的认证标准物质(CRM)。它们适用于多种分析应用,包括但不限于药物释放测试、药物的定性和定量分析方法开发、食品和饮料质量控制检测以及其他校准需求。
分析報告
这些二级标准品可追溯至USP、EP和BP一级标准品。
其他說明
该认证标准物质(CRM)根据ISO 17034 和 ISO/IEC 17025进行生产和认证。有关此CRM使用的所有信息均可在检验报告上找到。
腳註
想要查看本品的检验报告示例,请在下框中输入LRAA3649。这只是一个示例证书,可能与您收到的批次不符。
推薦產品
在我们的NMR在线平台ChemisTwin®上可以找到本品对应的数字化标准物质。您可使用ChemisTwin®上的数字等效品鉴定您的样品并进行定量分析(使用数字化外标)。可查看该物质的NMR谱图,只需点击几次鼠标,就能进行在线样品比对。欢迎点击了解更多,开启免费试用之旅。
相關產品
产品编号
说明
价格
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
其他客户在看
The Journal of nutrition, 144(7), 1016-1022 (2014-05-09)
The bioavailability of whole-grain rye-derived phytochemicals has not yet been comprehensively characterized, and different baking and manufacturing processes can modulate the phytochemical composition of breads and other rye products. The aim of our study was to find key differences in