Merck
BP213
左多巴
British Pharmacopoeia (BP) Reference Standard
别名:
左旋多巴, 3-(3,4-二羟基苯基)-L-丙氨酸, 3-羟基-L-酪氨酸, L-DOPA, 左多巴
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
(HO)2C6H3CH2CH(NH2)CO2H
CAS号:
分子量:
197.19
Beilstein:
2215169
EC 号:
MDL编号:
UNSPSC代码:
41116107
NACRES:
NA.24
等级
pharmaceutical primary standard
API类
levodopa
表单
crystalline
保质期
limited shelf life, expiry date on the label
制造商/商品名称
BP
mp
276-278 °C (lit.)
应用
pharmaceutical
pharmaceutical small molecule
包装形式
neat
储存温度
2-8°C
SMILES字符串
N[C@@H](Cc1ccc(O)c(O)c1)C(O)=O
InChI
1S/C9H11NO4/c10-6(9(13)14)3-5-1-2-7(11)8(12)4-5/h1-2,4,6,11-12H,3,10H2,(H,13,14)/t6-/m0/s1
InChI key
WTDRDQBEARUVNC-LURJTMIESA-N
基因信息
human ... DRD3(1814)
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
本产品按照现行药典要求提供和说明。所有为支持本产品而提供的信息,包括 SDS 和任何产品信息小册子,均由药典颁发机构制定和发布。如需进一步的信息和支持,请访问现行药典网站。
应用
左旋多巴(BP参考标准品)仅用于英国药典中明确规定的实验室测试用途。
另外用于以下专论:
  • 左旋多巴-苄丝肼(Co-beneldopa)分散片
  • 包装
    单位数量:100 mg。随时可能改变。产品按照现行药典规定交付。有关当前单位数量,请访问英国药典
    其他说明
    可能适用相应的销售限制。
    象形图
    Exclamation mark
    警示用语:
    Warning
    危险分类
    Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
    靶器官
    Respiratory system
    储存分类代码
    11 - Combustible Solids
    WGK
    WGK 3
    Not applicable
    历史批次信息供参考:
    分析证书(COA)