主要文件
BCR024C
钛 (O, N)
BCR®, certified reference material, cubes (0.2 g)
登录查看公司和协议定价
About This Item
EC 号:
UNSPSC代码:
41116107
NACRES:
NA.24
等级
certified reference material
Agency
BCR®
表单
cubes (0.2 g)
制造商/商品名称
JRC
包装形式
matrix material
一般描述
Certified for the mass fractions of nitrogen and oxygen.
分析说明
For more information please see:
BCR024C
法律信息
BCR is a registered trademark of European Commission
象形图
Flame
警示用语:
Danger
危险声明
危险分类
Flam. Sol. 1
储存分类代码
4.2 - Pyrophoric and self-heating hazardous materials
WGK
nwg
Not applicable
个人防护装备
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)