Merck
BCR089
Ti6 Al4 V (Al, V)
BCR®, certified reference material, disc
别名:
钛铝钒合金, 铝钛钒合金 Al6TiV
登录查看公司和协议定价
About This Item
MDL编号:
UNSPSC代码:
41116107
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.24
等级
certified reference material
Agency
BCR®
表单
disc
制造商/商品名称
JRC
包装形式
matrix material
SMILES字符串
[Al].[Ti].[V]
InChI
1S/Al.Ti.V
InChI key
GDAKJZDZIXHMSC-UHFFFAOYSA-N
分析说明
For more information please see:
BCR089
法律信息
BCR is a registered trademark of European Commission
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)