Merck
B0382
Supelco
丁酚胺 半硫酸盐
analytical standard
别名:
α-(丁基氨基)甲基-对羟基苄醇
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
HOC6H4CH(OH)CH2NH(CH2)3CH3 · 1/2 H2SO4
CAS号:
分子量:
258.32
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
41116107
PubChem物質ID:
等級
analytical standard
品質等級
技術
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
應用
forensics and toxicology
pharmaceutical (small molecule)
veterinary
格式
neat
SMILES 字串
OS(O)(=O)=O.CCCCNCC(O)c1ccc(O)cc1.CCCCNCC(O)c2ccc(O)cc2
InChI
1S/2C12H19NO2.H2O4S/c2*1-2-3-8-13-9-12(15)10-4-6-11(14)7-5-10;1-5(2,3)4/h2*4-7,12-15H,2-3,8-9H2,1H3;(H2,1,2,3,4)
InChI 密鑰
PARMADWNFXEEFC-UHFFFAOYSA-N
應用
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Acute Tox. 4 Oral
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Choose from one of the most recent versions:
分析证书(COA)