Merck
G9752
Sigma-Aldrich
阿拉伯胶 来源于刺槐
branched polysaccharide
别名:
相思树胶
登录查看公司和协议定价
About This Item
CAS号:
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352201
NACRES:
NA.25
生物源
plant (Acacia)
品質等級
形狀
powder
顏色
white to faint beige
儲存溫度
room temp
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
来自阿拉伯胶树的阿拉伯胶,是从阿拉伯胶树塞伊耳相思树的枝条中提取的。它是一种可食用的干燥胶状渗出物。阿拉伯胶具有高溶解度,可用作食品工业中的稳定剂、乳化剂、调味剂、增稠剂和表面处理剂。它会引起糖的混浊或阻碍糖的结晶。阿拉伯树胶抑制葡萄酒生产中的色素沉着和蛋白质沉淀。
應用
来自阿拉伯胶树的阿拉伯胶已被用作:
  • 用作确定虾中脂肪酶活性的乳化剂
  • 用于苔藓纤维发芽的可视化
  • 作为一种免疫原,并在板捕获抗原 ELISA(PTA-ELISA)中包被微量滴定孔
  • 用于免疫组织化学的银增强
  • 作为Timm 染色解决方案的一个组成部分
  • 在基于硝酸纤维素的土壤粘附测定中
  • 将少量石墨烯(FLG)与块状石墨层分离
其他說明
被认为是半乳糖、鼠李糖、阿拉伯糖和葡糖醛酸的分支聚合物的钙、镁和钾盐,分子量约为250,000。
为了全面了解我们针对客户研究提供的各种多糖产品,建议您访问我们的碳水化合物分类页面。
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
其他客户在看
Slide 1 of 1
1 of 1
Acacia gum: History of the future
Sanchez C, et al.
Food Hydrocolloids, 78, 140-160 (2018)
A quantitative method for the high throughput screening for the soil adhesion properties of plant and microbial polysaccharides and exudates
Akhtar J, et al.
Plant and Soil, 1-9 (2018)
Purification and characterization of an intracellular lipase from pleopods of whiteleg shrimp (Litopenaeus vannamei)
Rivera-Perez c, et al.
Comparative Biochemistry and Physiology. Part B, Biochemistry & Molecular Biology, 158(1), 99-105 (2011)
Xenograft of human umbilical mesenchymal stem cells from Wharton?s jelly as a potential therapy for rat pilocarpine-induced epilepsy
Huang P, et al.
Brain, behavior, and immunity, 54(3), 45-58 (2016)
The use of electron microscopic immunocytochemistry with silver-enhanced 1.4-nm gold particles to localize GAD in the cerebellar nuclei.
GilerovitchHG, et al.
The Journal of Histochemistry and Cytochemistry, 43(3), 337-343 (1995)