Merck
96961
Millipore
m-FC 琼脂
suitable for microbiology, NutriSelect® Plus
别名:
m 粪大肠菌琼脂, 滤膜粪大肠菌琼脂
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
41171606
NACRES:
NA.85
无菌性
non-sterile
质量水平
表单
powder
保质期
limited shelf life, expiry date on the label
组成
agar-agar, 15 g/L
bile salts, 1.5 g/L
lactose, 12 g/L
methyl blue, 0.1 g/L
proteose peptone, 5 g/L
sodium chloride, 5 g/L
tryptose, 10 g/L
yeast extract, 3 g/L
制造商/商品名称
NutriSelect® Plus
技术
microbiological culture: suitable
最终pH
7.4±0.2 (25 °C)
应用
agriculture
bioburden testing
environmental
food and beverages
water monitoring
microbiology
适用性
selective and differential for Escherichia coli
selective and differential for coliforms
应用
本品用于通过膜过滤技术检测粪便大肠菌。
制备说明
将52 g溶解在1升蒸馏水中,煮沸以完全溶解。添加10 ml 1% 玫瑰红酸(货号861324),溶剂为0.2 N NaOH。频繁搅拌下继续加热1分钟。请勿高压蒸汽灭菌!冷却至45-50°C。在培养皿(50-60mm)中分装4毫升,并待其固化。
附注
我们现提供两种类型的培养基:GranuCult®优质颗粒状培养基和NutriSelect®高性价比粉末状培养基,满足用户不同层次的需求。
商标后的品级称号basic(基础)、plus(加强)或prime(特级)代表产品的不同质控水平,从基础的质控到标准质控加强版到全面合规的特级质控水平。
法律信息
GRANUCULT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
NutriSelect is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
个人防护装备
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
商品
An article concerning selective growth media for differentiation and detection of Escherichia coli and other coliforms.
有关用于分化和检测大肠杆菌和其他大肠菌群的选择性生长培养基的一篇文章。