Merck
81938
Millipore
大肠杆菌琼脂
suitable for microbiology, NutriSelect® Plus
别名:
HiCrome 大肠菌琼脂, 大肠杆菌琼脂, 大肠菌琼脂 HiCrome
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
41171606
NACRES:
NA.85
无菌性
non-sterile
质量水平
表单
powder
保质期
limited shelf life, expiry date on the label
组成
agar, 12 g/L
chromogenic mixture, 0.2 g/L
dipotassium hydrogen phosphate, 3 g/L
peptone, special, 3 g/L
potassium dihydrogen phosphate, 1.7 g/L
sodium chloride, 5 g/L
sodium lauryl sulfate, 0.1 g/L
sodium pyruvate, 1 g/L
tryptophan, 1 g/L
制造商/商品名称
NutriSelect® Plus
最终pH
6.8±0.2 (25 °C)
应用
agriculture
bioburden testing
environmental
food and beverages
water monitoring
microbiology
适用性
selective and differential for Citrobacter spp.
selective and differential for Enterobacter spp.
selective and differential for Escherichia coli
selective and differential for Klebsiella spp.
selective and differential for Salmonella spp.
selective and differential for Shigella spp.
selective and differential for coliforms
selective and differential for enterobacteriaceae
一般描述
大肠菌群颜色选择琼脂是一种显色混合物,其含有两种生色底物,Salmon-GAL和X-葡萄糖醛酸苷。大肠杆菌可产生一种叫做β-D-半乳糖苷酶的酶,它可以切割Salmon-GAL,从而使大肠菌群呈橙红色至红色。由 大肠杆菌 产生的β-D-葡萄糖醛酸酶可切割X-葡萄糖醛酸苷。由于同时对Salmon-GAL和X-葡糖苷酸的切割,因而 大肠杆菌 会形成深蓝色至紫色的菌落。 色氨酸的添加可改善吲哚反应,从而提高了与两种色原体组合的检测可靠性。为了确认 大肠杆菌,可在深蓝色至紫色的菌落上加入一滴Kovac试剂(货号60983)。如果有樱桃红色的形成,则表明为阳性反应。
应用
大肠菌群颜色选择琼脂是一种选择性显色培养基,推荐用于同时检测大肠杆菌和水和食物样本中的总大肠菌群。
制备说明
将27 g悬浮于1L蒸馏水中。 加热至沸腾以完全溶解培养基。在121°C加热15分钟进行高压蒸汽灭菌。预计将有大量革兰氏阳性伴生细菌时,在对培养基高压蒸汽灭菌以前添加5毫克(货号:74675)。
附注
我们现提供两种类型的培养基:GranuCult®优质颗粒状培养基和NutriSelect®高性价比粉末状培养基,满足用户不同层次的需求。
商标后的品级称号basic(基础)、plus(加强)或prime(特级)代表产品的不同质控水平,从基础的质控到标准质控加强版到全面合规的特级质控水平。
法律信息
GRANUCULT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
NutriSelect is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
象形图
Exclamation mark
警示用语:
Warning
危险声明
危险分类
Skin Sens. 1
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
个人防护装备
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
Ronald M. Atlas, James W. Snyder
Handbook of Media for Clinical and Public Health Microbiology (2013)
商品
选择性培养基可以为微生物的检测、识别和计数提供更快的结果和肉眼确认
An article concerning selective growth media for differentiation and detection of Escherichia coli and other coliforms.
有关用于分化和检测大肠杆菌和其他大肠菌群的选择性生长培养基的一篇文章。