Merck
95038
Sigma-Aldrich
对羟基苯甲酸丙酯 钠盐
tested according to Ph. Eur.
别名:
尼泊金丙酯钠, 4-羟基苯甲酸丙酯钠盐
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C10H11NaO3
CAS号:
分子量:
202.18
Beilstein:
5183350
EC 号:
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352107
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.21
Agency
USP/NF
tested according to Ph. Eur.
质量水平
表单
crystals
应用
pharmaceutical (small molecule)
SMILES字符串
[Na+].CCCOC(=O)c1ccc([O-])cc1
InChI
1S/C10H12O3.Na/c1-2-7-13-10(12)8-3-5-9(11)6-4-8;/h3-6,11H,2,7H2,1H3;/q;+1/p-1
InChI key
IXMINYBUNCWGER-UHFFFAOYSA-M
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
象形图
Corrosion
警示用语:
Danger
危险声明
预防措施声明
危险分类
Eye Dam. 1
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
个人防护装备
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
Anna Maria Wróbel et al.
Toxicology letters, 230(3), 375-381 (2014-08-17)
Numerous studies have shown that widely used parabens possess estrogenic properties. In the present study, we examined the effects of methyl-, propyl- and butylparaben on the mRNA and protein expression of estrogen receptor (ER)-α (ESR1) and -β (ESR2) and the